Learn More
3M™ Secure Click™ Filtro de partículas
El filtro de partículas Secure Click™ es nuestro filtro con marcado CE para entornos que contienen determinadas partículas.
154.00€ - 191.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Aprobado por la CE |
---|---|
Tipo de conexión | Click&trade seguro; |
Tipo de producto | Filtro |
Cantidad | 80/Carton. |
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16456390
|
3M™
7100197480 |
P2R Nuis OV/AG |
154.00€
10 pares |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16406390
|
3M™
7100197270 |
P3R Nuis OV/AG |
191.00€
10 pares |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Los nuevos filtros y cartuchos de doble flujo facilitan la respiración
- Protege frente a partículas
- Conexión rápida y sencilla. Basta con alinear las conexiones y pulsar hasta oír un clic
- Se utiliza con las medias máscaras reutilizables Secure Click™ de la serie 800
- Diseño inclinado que permite un mayor campo de visión y comodidad
Especificaciones
Aprobado por la CE | |
Click&trade seguro; | |
Filtro | |
80/Carton. |