Learn More
Epredia™ Cromógeno y sustrato DAB Quanto
Obtenga una fuerte tinción marrón que se puede utilizar durante un máximo de 2 semanas a una temperatura de entre 2 y 8 °C o hasta una semana a temperatura ambiente con el cromógeno y sustrato Epredia™ DAB Quanto.
401.00€ - 2115.00€
Especificaciones
Tipo de cromógeno | Cromágeno DAB Quanto |
---|---|
Tipo de sustrato | Sustrato DAB Quanto |
Alertas:
El cromógeno DAB Quanto contiene diaminobenzidina (DAB) en tampón. DAB es un posible carcinógeno. No pipetee con la boca. Evite el contacto con los ojos y la piel. El reactivo es acídico y puede producir quemaduras si entra en contacto con la piel. Manipúlelo con cuidado y deséchelo de acuerdo con la normativa. El sustrato DAB Quanto contiene peróxido de hidrógeno en tampón. Evite el contacto con los ojos y la piel.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12623957
|
Epredia™
TA-060-QHDX |
60 ml de sustrato DAB Quanto, 2 ml de cromágeno DAB Quanto |
412.00€
60 ml |
Fecha estimada de envío: 23-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12693967
|
Epredia™
TA-125-QHDX |
125 ml de sustrato DAB Quanto, 4 ml de cromágeno DAB Quanto |
401.00€
125 ml |
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15260715
|
Epredia™
TA-999-QHDX |
1 l | N/A | ||||||
Descripción
Obtenga una fuerte tinción marrón que se puede utilizar durante un máximo de 2 semanas a una temperatura de entre 2 y 8 °C o hasta una semana a temperatura ambiente con el cromógeno y sustrato Thermo Scientific™ DAB Quanto.
DAB Quanto ha sido validado en combinación con UltraVision LP y UltraVision Quanto, y proporciona cuatro beneficios principales.- Fuerte tinción: perfectos para cuantificar células y expresión de proteínas.
- Menos mezcla: reduce el tiempo y el estrés del personal.
- Menos eliminación: reduce residuos.
- Menor riesgo de errores en la mezcla: admite una mayor uniformidad de tinción.
- Se suministra en dos componentes: un cromógeno DAB Quanto y un sustrato DAB Quanto.
- La dilución de trabajo estándar está formada por 30 μl de cromógeno DAB Quanto por cada ml de sustrato DAB Quanto.
- El uso de componentes líquidos reduce algunos de los riesgos asociados con la manipulación de polvos o tabletas.
Especificaciones
Cromágeno DAB Quanto | |
Sustrato DAB Quanto |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 18 meses
- DAB Quanto (HRP) Detection System Substrate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.