Learn More
Daidzeína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 mg
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Daidzein |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 100 mg |
Beilstein | 18,II,1 |
Índice Merck | 15, 2798 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.24 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Daidzein
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Daidzeína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction