Learn More
Memmert™ Calibración de fábrica DAkkS para UN55
Calibración de fábrica DAkkS para una temperatura que se puede seleccionar de forma libre para estufas Memmert.
Marca: Memmert™ UN55E39696
Detalles adicionales : Peso : 0.01200kg
Descripción
- Para un valor de temperatura que se puede seleccionar de forma libre según el método C (DKD-R 5-7)
Especificaciones
Estufa UN55 | |
Calibración de fábrica DAkkS |