Learn More
Cloruro de dansilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11434924
Cloruro de dansilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434924
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11434924
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13828.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Dansyl chloride is a fluorogenic reagent used for protein, N-terminal amino acid and peptide detection by reverse phase high performance liquid chromatography (HPLC). It is also used to determine the degree of labeling in chymotrypsin and ovalbumin. It acts as a precursor for the synthesis of other derivatives like dansyl amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de dansilo es un reactivo fluorogénico utilizado en la detección de proteínas, aminoácidos N-terminales y péptidos mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) de fase reversa. También se utiliza para determinar el grado de etiquetado de la quimotripsina y la ovoalbúmina. Actúa como precursor en la síntesis de otros derivados como la dansilo amida.
Solubilidad
Soluble en fluoruro de dimetilo, acetona, cloroformo, piridina, benceno y dioxano. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Incompatible con bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 605-65-2
Fórmula molecular C12H12ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 269.74
Número MDL MFCD00003985
Clave InChI XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dansyl chloride, 5-dimethylamino naphthalene-1-sulfonyl chloride, dns chloride, dansyl, 5-dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride, 1-naphthalenesulfonyl chloride, 5-dimethylamino, 1-dimethylaminonaphthalene-5-sulfonyl chloride, 1-chlorosulfonyl-5-dimethylaminonaphthalene, unii-qmu9166tj4, 5-dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl chlorideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 11801
ChEBI CHEBI:51907
Nombre IUPAC cloruro de 5-(dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dansyl chloride
Punto de fusión 69°C to 75°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2217205
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,2814
Información de solubilidad Soluble in dimethyl fluoride,acetone,chloroform,pyridine,benzene and dioxane. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.75
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10242867 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/08/2022 Catalog NumberA13828.03,A13828.14,A13828.06
Número de lote10196016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA13828.03,A13828.14,A13828.06
Número de lote10176723 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA13828.03,A13828.14,A13828.06
Número de lote10159121 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA13828.03,A13828.14,A13828.06
Número de lote10168413 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA13828.03,A13828.14,A13828.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de dansilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >