Learn More
Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate), MedChemExpress
Beschreibung
Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate), a new type of drug used to treat diabetes mellitus (DM), is a competitive sodium/glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, which results in excretion of glucose into the urine. Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate) induces HIF1 expression and attenuates renal IR injury.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate) |
| CAS | 960404-48-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H35ClO9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | BMS-512148 (2S)-1,2-propanediol, hydrate |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (198.82 mM) ∣H2O : 2.38 mg/mL (4.73 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](C2=CC(CC3=CC=C(OCC)C=C3)=C(Cl)C=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O.C[C@H](O)CO.O |
| Peso molecular (g/mol) | 502.98 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?