Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
Descripción
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Hoechst 33342 es una contratinción nuclear popular que penetra en la célula y emite una fluorescencia azul cuando se une al ADNbc. Este colorante se utiliza a menudo para distinguir núcleos picnóticos condensados en células apoptóticas, así como para realizar estudios de ciclo celular en combinación con BrdU. También está disponible en solución (H-3570).
Apoptosis, análisis celular, ciclo celular, proliferación celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, citotoxicidad y viabilidad celular, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes de células, biología de la cromatina, fragmentación del ADN, citometría de flujo, ensayos de apoptosis de citometría de flujo, ensayos de ciclo celular de citometría de flujo, tinción de citometría de flujo por estructura celular, ensayos de citotoxicidad y viabilidad de citometría de flujo, citometría de flujo de procesos celulares, inmunofluorescencia (IF), contratinción de inmunofluorescencia, montaje y prevención de la decoloración, tinción y detección por inmunofluorescencia, núcleo, nucleolos y envoltura nuclear, rastreo de orgánulos, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Concentración | 10 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador de 2 °C a 8 °C y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 350 nm |
| Tipo de colorante | Hoechst 33342 |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 10 mL |
| Método de detección | Fluorescente |
| Emisión | 461 nm |
| Mostrar más |