Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
Descripción
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Debido a que se fabrica en nuestras instalaciones con certificación ISO 9001 en Eugene, Oregón, podemos garantizar que FluoroPure Grade DAPI es mayor o igual a un 98 % de pureza por HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento).
Análisis celular, ciclo celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, viabilidad, proliferación y función celular, imagen celular, citometría de flujo, citometría de flujo de ensayos de ciclo celular, tinción de citometría de flujo por estructura celular, citometría de flujo de procesos celulares, hibridación in situ por fluorescencia, inmunofluorescencia (IF), contratinción por inmunofluorescencia, montaje y prevención de la decoloración, tinción y detección por inmunofluorescencia, hibridación in situ (ISH), núcleo, nucléolos y envoltura nuclear, rastreo de orgánulos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 358 nm |
| Tipo de colorante | Impenetrable en células |
| Para utilizar con (aplicación) | Adquisición de imágenes de células |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 10 mg |
| Método de detección | Fluorescente |
| Emisión | 461 nm |
| Línea de productos | FluoroPure |
| Mostrar más |