Learn More
Fisherbrand™ Software de adquisición de datos Traceable™
Código de producto. 17110089 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Incluye:
CD de software y cables de 1,8 m (conexiones USB, serie y de instrumentos)
Cailbration, CD de software y 6 ft Cables (conexiones USB, serie e instrumentos)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17110089
Marca: Fisherbrand™ 3780413
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El completo software de adquisición de datos permite visualizar y almacenar en un PC las lecturas de las mediciones de hasta 8 dispositivos a la vez.
  • Muestra y almacena las lecturas de las mediciones en un PC desde hasta 8 dispositivos a la vez
  • La captura de datos se ejecuta en segundo plano, lo que permite a los usuarios trabajar en otros programas simultáneamente
  • Establece alarmas de notificación audibles y visuales, o envía inmediatamente un correo electrónico si se produce una condición de exceso o defecto
  • El software puede utilizarse para conectar un contador directamente al PC mediante un cable
  • Compruebe las tablas de especificaciones del software para conocer la compatibilidad del medidor
Especificaciones
Tipo Software de adquisición de datos
Tipo de pantalla Sin pantalla
Descripción Software de adquisición de datos con cable USB
Incluye CD de software y cables de 1,8 m (conexiones USB, serie y de instrumentos)
Para utilizar con (equipo) 37803-92, 37803-99, 91210-03, 19601-08 (Traceable™ 4132, 4310, 4137, 4169)