Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Cable de comunicación de datos para balanzas de laboratorio
El cable de comunicación de datos para balanzas de laboratorio Sartorius Stedim Biotech™ es adecuado para una gran variedad de balanzas de laboratorio.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ YCC03-D25
45.70 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuado para las siguientes balanzas de laboratorio:
- Secura™
- Quintix™
- Practum™
- Mini USB a RS232. 25 clavijas
Especificaciones
Balanza de laboratorio Secura, Quintix y Practum | |
Conectores USB/RS232 de 25 clavijas | |
USB, RS232 |
Título del producto
Sartorius Stedim Biotech™ Cable de comunicación de datos para balanzas de laboratorio > USB, RS232
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido