Learn More
BINDER™ Kit de registrador de datos
Código de producto. p-7139512 Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Modelo:
TH 70
Th 70/70
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15601876
Marca: BINDER™ 80120717
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El kit de registrador de datos BINDER™ está diseñado para usarse en el registro continuo de temperatura y humedad con una variedad de cámaras e incubadoras.
  • Capacidad de almacenamiento: 64 000 valores
  • Intervalo de medición: de 1 segundo a 3 horas
  • Certificado de calibración
  • Condiciones ambientales: -35°C a 55°C
  • Fuente de alimentación: 1 batería de litio, 3,6 V
  • Pantalla de estado de la fuente de alimentación
  • Soporte para registrador de datos
  • Ayuda de puerto de acceso por cable
  • Soporte del sensor
  • Incluye cable de extensión de 2 m
Especificaciones
Tipo Kit
Incluye 1 registrador de datos, 2 sensores combinados de humedad/temperatura acoplables, cable de extensión de 2 m y 1 accesorio para montaje
Modelo Th 70/70
Para utilizar con (aplicación) Temperatura y humedad
Para utilizar con (equipo) Series KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC
Rango de humedad 0 % a 100 % de humedad relativa
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 110 x 35 x 85 mm