Learn More
VACUUBRAND™ Medidor de vacío DCP 3000
El DCP 3000 es un excelente medidor de vacío para vacío preliminar y fino
Marca:  VACUUBRAND™ 20636155
Código de producto. 11901002
  • 785.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El DCP 3000 es un excelente medidor de vacío para vacío preliminar y fino.Una gran pantalla iluminada muestra los valores medidos de todos los sensores mediante un simple giro de un botón.El sensor de vacío VSK 3000 con diafragma de cerámica mide desde la presión atmosférica hasta 0,1 mbar.Muestra una presión absoluta independiente del tipo de gas, es muy resistente a la corrosión y tiene una precisión y estabilidad a largo plazo excepcionales.La conexión simultánea de hasta ocho sensores de vacío permite una medición flexible in situ.El DCP 3000 se comunica con componentes externos a través del sistema de bus digital VACUU·BUS™.Se caracteriza por una configuración totalmente automática, conexiones de enchufe unificadas y longitudes de cable de hasta 30 m. Además, el DCP 3000 ofrece mediciones de presión relativa (VSK 3000 como referencia) y una función de registro de datos para hasta 32.000 valores de datos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Medidor de vacío