missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DCP1B Mouse anti-Human, Clone: OTI1B5, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies CF809933

Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
DCP1B is a core component of the mRNA decapping complex, a key factor in the regulation of mRNA decay.Especificaciones
DCP1B | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
DCP1B | |
DCP1 | |
Mouse | |
Affinity Chromatography | |
RUO | |
196513 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Lyophilized |
Western Blot | |
OTI1B5 | |
PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
Q8IZD4 | |
DCP1B | |
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 167-473 of human DCP1B produced in E.coli. | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
DCP1B Mouse anti-Human, Clone: OTI1B5, lyophilized, TrueMAB™
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido