Learn More
Molecular Probes™ Kits de apoptosis de células muertas con anexina V para citometría de flujo
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
250 ensayos
50 ensayos
Etiqueta o tinte:
Alexa Fluor 488, yoduro de propidio
FITC, yoduro de propidio
SYTOX Green, APC
SYTOX Green, R-PE
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Descripción
Diferencie fácilmente células vivas, muertas y apoptóticas durante la citometría de flujo con nuestros kits de apoptosis de células muertas con conjugados de anexina V que incluyen Alexa Fluor 488, FITC, yoduro de propidio, PE, APC y SYTOX Green. Estos conjugados distinguen células vivas, muertas o apoptóticas mediante diferentes tintes, lo cual es fundamental para confirmar la viabilidad celular y la apoptosis mediante estudios multiparamétricos.
Hay varias ventajas en el uso de kits de apoptosis de células muertas con anexina V para citometría de flujo con el fin de analizar la viabilidad celular:
Brillo superior
A diferencia de otros kits de anexina V que tienen concentraciones de proteínas o niveles de purificación más bajos, el conjugado de anexina V Alexa Fluor 488 está optimizado para la citometría de flujo para proporcionar la mayor separación posible entre células apoptóticas y vivas. El tinte Alexa Fluor 488 es un tinte verde fluorescente superior con un espectro similar al de la fluoresceína (FITC o isotiocianato de fluoresceína).
Alta eficacia de unión
Los conjugados de anexina V se obtienen a partir de cisteína-anexina altamente purificada, lo que da como resultado un aumento de la eficacia de unión y una caracterización muy precisa del proceso apoptótico.
Multiparamétrico
Muchas publicaciones requieren un mínimo de dos métodos diferentes para identificar células apoptóticas. Este kit multiparamétrico detecta fosfatidilserina (PS) sobre la superficie citoplasmática de la membrana celular, mientras que la integridad de la membrana se determina mediante yoduro de propidio.
Kit de apoptosis de células muertas con anexina V Alexa Fluor 488 y PI
El kit de apoptosis de células muertas con anexina V Alexa Fluor 488 y yoduro de propidio (PI) (V13241, V13245) se utiliza en citometría de flujo para medir la apoptosis temprana mediante la detección de la expresión de fosfatidilserina (PS) y la permeabilidad de la membrana. Cuando las células se tiñen con anexina V y yoduro de propidio, las células apoptóticas que expresan PS muestran fluorescencia verde, que se puede detectar en el canal del FITC, así como baja fluorescencia roja. Las células muertas o necróticas muestran fluorescencia de color rojo brillante y ninguna fluorescencia verde, mientras que las células vivas no muestran ninguna fluorescencia, ni verde ni roja.
Kit de apoptosis de células muertas con anexina V PE y SYTOX Green
El kit de apoptosis de células muertas con anexina V PE y SYTOX Green detecta la externalización de PS en células apoptóticas durante la citometría de flujo mediante la anexina V recombinante conjugada con la ficobiliproteína R-PE fluorescente naranja, mientras que las células muertas se detectan con la tinción de ácido nucleico SYTOX Green. Después del tratamiento con ambas sondas, las células apoptóticas muestran una fluorescencia naranja, las células muertas se muestran con una fluorescencia verde y las células vivas muestran poca o ninguna fluorescencia. Estas poblaciones pueden distinguirse fácilmente en los filtros de paso de banda de 530/30 nm y 585/42 nm con un citómetro de flujo láser de 488 nm.
Kit de apoptosis de células muertas con anexina V APC y SYTOX Green
El kit de apoptosis de células muertas con anexina V APC y SYTOX Green detecta la externalización de PS en células apoptóticas durante la citometría de flujo mediante la anexina V recombinante conjugada con aloficocianina excitada por láser rojo, y las células muertas mediante la tinción de ácido nucleico SYTOX Green. Las células apoptóticas se detectan mediante la unión de la anexina V al PS externalizado. Las células vivas muestran poca o ninguna fluorescencia, las células apoptóticas muestran fluorescencia roja y muy poca fluorescencia verde, y las células apoptóticas tardías muestran un nivel más alto de fluorescencia roja y naranja. Estas poblaciones pueden distinguirse fácilmente utilizando un citómetro de flujo con fuentes de excitación de 488 nm y 633 nm (un láser de iones de argón y uno HeNe).
Kit de apoptosis de células muertas con anexina V FITC y PI
El kit de apoptosis de células muertas con anexina V FITC y PI detecta la externalización de PS en células apoptóticas mediante la anexina V recombinante conjugada con colorante FITC verde fluorescente, y las células muertas mediante PI. Las células necróticas que se tiñen con PI muestran fluorescencia roja. Después del tratamiento con ambas sondas, las células apoptóticas muestran una fluorescencia verde, las células muertas se muestran con fluorescencia roja y verde, y las células vivas muestran poca o ninguna fluorescencia.
Brillo superior
A diferencia de otros kits de anexina V que tienen concentraciones de proteínas o niveles de purificación más bajos, el conjugado de anexina V Alexa Fluor 488 está optimizado para la citometría de flujo para proporcionar la mayor separación posible entre células apoptóticas y vivas. El tinte Alexa Fluor 488 es un tinte verde fluorescente superior con un espectro similar al de la fluoresceína (FITC o isotiocianato de fluoresceína).
Alta eficacia de unión
Los conjugados de anexina V se obtienen a partir de cisteína-anexina altamente purificada, lo que da como resultado un aumento de la eficacia de unión y una caracterización muy precisa del proceso apoptótico.
Multiparamétrico
Muchas publicaciones requieren un mínimo de dos métodos diferentes para identificar células apoptóticas. Este kit multiparamétrico detecta fosfatidilserina (PS) sobre la superficie citoplasmática de la membrana celular, mientras que la integridad de la membrana se determina mediante yoduro de propidio.
Kit de apoptosis de células muertas con anexina V Alexa Fluor 488 y PI
El kit de apoptosis de células muertas con anexina V Alexa Fluor 488 y yoduro de propidio (PI) (V13241, V13245) se utiliza en citometría de flujo para medir la apoptosis temprana mediante la detección de la expresión de fosfatidilserina (PS) y la permeabilidad de la membrana. Cuando las células se tiñen con anexina V y yoduro de propidio, las células apoptóticas que expresan PS muestran fluorescencia verde, que se puede detectar en el canal del FITC, así como baja fluorescencia roja. Las células muertas o necróticas muestran fluorescencia de color rojo brillante y ninguna fluorescencia verde, mientras que las células vivas no muestran ninguna fluorescencia, ni verde ni roja.
Kit de apoptosis de células muertas con anexina V PE y SYTOX Green
El kit de apoptosis de células muertas con anexina V PE y SYTOX Green detecta la externalización de PS en células apoptóticas durante la citometría de flujo mediante la anexina V recombinante conjugada con la ficobiliproteína R-PE fluorescente naranja, mientras que las células muertas se detectan con la tinción de ácido nucleico SYTOX Green. Después del tratamiento con ambas sondas, las células apoptóticas muestran una fluorescencia naranja, las células muertas se muestran con una fluorescencia verde y las células vivas muestran poca o ninguna fluorescencia. Estas poblaciones pueden distinguirse fácilmente en los filtros de paso de banda de 530/30 nm y 585/42 nm con un citómetro de flujo láser de 488 nm.
Kit de apoptosis de células muertas con anexina V APC y SYTOX Green
El kit de apoptosis de células muertas con anexina V APC y SYTOX Green detecta la externalización de PS en células apoptóticas durante la citometría de flujo mediante la anexina V recombinante conjugada con aloficocianina excitada por láser rojo, y las células muertas mediante la tinción de ácido nucleico SYTOX Green. Las células apoptóticas se detectan mediante la unión de la anexina V al PS externalizado. Las células vivas muestran poca o ninguna fluorescencia, las células apoptóticas muestran fluorescencia roja y muy poca fluorescencia verde, y las células apoptóticas tardías muestran un nivel más alto de fluorescencia roja y naranja. Estas poblaciones pueden distinguirse fácilmente utilizando un citómetro de flujo con fuentes de excitación de 488 nm y 633 nm (un láser de iones de argón y uno HeNe).
Kit de apoptosis de células muertas con anexina V FITC y PI
El kit de apoptosis de células muertas con anexina V FITC y PI detecta la externalización de PS en células apoptóticas mediante la anexina V recombinante conjugada con colorante FITC verde fluorescente, y las células muertas mediante PI. Las células necróticas que se tiñen con PI muestran fluorescencia roja. Después del tratamiento con ambas sondas, las células apoptóticas muestran una fluorescencia verde, las células muertas se muestran con fluorescencia roja y verde, y las células vivas muestran poca o ninguna fluorescencia.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de apoptosis de células muertas con anexina V-APC y SYTOX Green para citometría de flujo |
| Cantidad | 1 kit |
| Contenido del kit | Contiene 1 vial de conjugado de anexina V, APC (250 µl), 1 vial de tinción SYTOX Green (100 µl) y 1 frasco de tampón de unión de anexina (solución 5X, 15 ml). |
| Tipo de producto | Kit de detección de apoptosis |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2 °C a 8 °C) y proteger de la luz. |
| Líneas láser del citómetro de flujo | 633/635, 488 |
| Excitación/emisión | 503, 650/524, 660 |
| N.º de reacciones | 50 |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo |
| Mostrar más |