Learn More
Decametilciclopentasiloxano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15289936 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
15289936 50 g 50 g
15299936 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 15289936
Marca: Thermo Scientific Acros 454580500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 541-02-6 | C10H30O5Si5 | 370.77 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-02-6
Fórmula molecular C10H30O5Si5
Peso molecular (g/mol) 370.77
Clave InChI XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decamethylcyclopentasiloxane, cyclopentasiloxane, decamethyl, cyclomethicone 5, dimethylsiloxane pentamer, dow corning 345 fluid, nuc silicone vs 7158, dow corning 345, silicon sf 1202, cyclic dimethylsiloxane pentamer, dekamethylcyklopentasiloxan
PubChem CID 10913
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decametil-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecano
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decamethylcyclopentasiloxane
Densidad 0.9590g/mL
Punto de ebullición 101.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 50 g
Índice Merck 15,2852
Gravedad específica 0.959
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Viscosidad 4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.77
Porcentaje de pureza 97%