Learn More
Decametilciclopentasiloxano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15299936
Decametilciclopentasiloxano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15299936
250 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Código de producto. 15299936
Marca: Thermo Scientific Acros 454582500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-02-6
Fórmula molecular C10H30O5Si5
Peso molecular (g/mol) 370.77
Clave InChI XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decamethylcyclopentasiloxane, cyclopentasiloxane, decamethyl, cyclomethicone 5, dimethylsiloxane pentamer, dow corning 345 fluid, nuc silicone vs 7158, dow corning 345, silicon sf 1202, cyclic dimethylsiloxane pentamer, dekamethylcyklopentasiloxan
PubChem CID 10913
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decametil-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecano
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decamethylcyclopentasiloxane
Densidad 0.9590g/mL
Punto de ebullición 101.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 250 g
Índice Merck 15,2852
Gravedad específica 0.959
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Viscosidad 4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.77
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0454081 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number454580500,454582500
Número de loteA0398121 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number454580500,454582500
Número de loteA0394335 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number454580500,454582500
Número de loteA0403595 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number454580500,454582500
Número de loteA0404512 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number454580500,454582500
Nombre del producto
  • Decamethylcyclopentasiloxane
RUO – Research Use Only
Título del producto
Decametilciclopentasiloxano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >