Learn More
Decano, 99+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10497480
500 ml, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 ml
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Decane, >-99.0%, C10H22, CAS Number-124-18-5, ccris 653, decane, analytical standard, decyl hydride, dsstox_cid_4913, dsstox_gsid_24913, dsstox_rid_77577, hsdb 63, n-decane, nonane, methyl, unii-nk85062oiy, 2.5L, 99+%, 01, 168, CHEBI:41808, Colorless, 0.7350g/mL, 204-686-4, 142.28, Pure, Danger
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-18-5
Fórmula molecular C10H22
Peso molecular (g/mol) 142.286
Número MDL MFCD00008954
Clave InChI DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-decano, nonano, metilo, hidruro de decilo, decano, estándar analítico, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
Nombre IUPAC decano
SMILES CCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decano
Nombre de nota 99+ %
Punto de fusión -30.0 °C
Color Incolora
Densidad (15 °C) 0.733 a 0.737 kg/l
Punto de ebullición 174.0 °C
Temperatura de inflamación 46 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+ %
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)8CH3
Índice de refracción De 1.4103 a 1.4123 (20 °C, 589 nm)
Cantidad 500 ml
Número UN 2247
Beilstein 01, 168
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.28
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Decane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Decano, 99+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals >