Learn More
Afora™ Embudos de decantación Afora™
Separates immiscible, heterogenous liquids. Afora™ Decanting Funnel with Cane includes a plastic stopper and Rotaflo TF wrench.
Marca: Afora™ 1097/TFE
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cuerpo en forma de pera
- Fondo en forma de cono
- Vidrio con llave de paso de plástico
- Incluye llave Rotaflo de TF
Especificaciones
98 mm | |
500 ml | |
Vidrio | |
No |