Learn More
Fisherbrand™ Decapping Heads for Pneumatic Hand-held Crimping Tool
Product Code. 11854970 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Tamaño:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Unit Size:
cada uno
Product Code. Tamaño unitSize
11854970 13 mm cada uno
11889440 32 mm cada uno
11854890 11 mm cada uno
11885050 20 mm cada uno
4 options
Product Code. 11854970
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
For use with Pneumatic Hand-held Crimping Tool
  • Cabezal de descapsulado
  • Neumático
  • Acero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Cabezal de retirada de tapones de 13mm
Tipo Decapping Head
Para utilizar con (equipo) Tapón de aluminio
Tamaño 13 mm