Learn More
Fisherbrand™ Decapping Heads for Pneumatic Hand-held Crimping Tool
For use with Pneumatic Hand-held Crimping Tool
Marca: Fisherbrand™
698.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.34000kg
Description
- Cabezal de descapsulado
- Neumático
- Acero
Spécification
Tapón de aluminio | |
Cabezal de retirada de tapones de 20mm |