Learn More
Borer Chemie™ deconex 11 UNIVERSAL
Para la limpieza manual y automática de instrumental de vidrio, instrumentos y utensilios de laboratorio.El líquido Borer Chemie™ deconex™ 11 UNIVERSAL proporciona la eliminación sin residuos de suelos orgánicos e inorgánicos persistentes.
Marca: Borer Chemie™ 500100.00-K10W
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Concentrado para limpieza manual
- Alta producción, concentración típica: de 20 ml/l a 50 ml/l
- Enjuaga sin dejar residuos
- Para obtener resultados uniformes y perfectos
- Contiene cloro activo
- Sin EDTA y NTA
- Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Liquid | |
Alkalis, surfactants, inorganic chlorine carrier | |
Recipiente | |
1 x 10 kg | |
9,1 L | |
10 kg |
Aprox. 11,6 (solución al 1 %) | |
Concentración | |
De 5 °C a 25 °C | |
2,4 gal | |
22 lb. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- deconex 11 UNIVERSAL
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.