Learn More
Borer Chemie™ deconex 21 LAB CLF
For automated cleaning of laboratory glassware and utensils. Thanks to its excellent material compatibility, deconex 21 LAB CLF also cleans sensitive objects made of aluminium. An acid rinsing with a deconex product is recommended.
Marca: Borer Chemie™ 500925.00-K10W
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Concentrado para limpieza automatizada
- Alta producción, concentración típica: De 5 a 10 ml/l
- Excelente compatibilidad con materiales, también para aluminio
- Amplio espectro de limpieza
- Se puede enjuagar sin dejar residuos
- Para obtener resultados uniformes y perfectos
- Sin cloro, EDTA, NTA y surfactantes
- Se recomienda enjuagar con ácido con un limpiador deconex
- Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Líquido | |
Álcalis, ligandos, inhibidor de corrosión, agentes de secuestro | |
Recipiente | |
1 x 12 kg | |
8,8 L | |
12 kg |
Aprox. 11,4 (solución al 1 %) | |
Concentración | |
De 5 °C a 25 °C | |
2,3 gal | |
26.5 lb. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- deconex 21 LAB CLF
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Tetrapotassiumdiphosphate, tripotassiumphosphate, dipotassium trioxosilicate