Learn More
Borer Chemie™ deconex 21 LAB CLF
For automated cleaning of laboratory glassware and utensils. Thanks to its excellent material compatibility, deconex 21 LAB CLF also cleans sensitive objects made of aluminium. An acid rinsing with a deconex product is recommended.
Marca: Borer Chemie™ 500925.00-K25W
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Concentrado para limpieza automatizada
- Alta producción, concentración típica: De 5 a 10 ml/l
- Excelente compatibilidad con materiales, también para aluminio
- Amplio espectro de limpieza
- Se puede enjuagar sin dejar residuos
- Para obtener resultados uniformes y perfectos
- Sin cloro, EDTA, NTA y surfactantes
- Se recomienda enjuagar con ácido con un limpiador deconex
- Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Líquido | |
Álcalis, ligandos, inhibidor de corrosión, agentes de secuestro | |
Recipiente | |
1 x 32 kg | |
23,5 L | |
32 kg |
Aprox. 11,4 (solución al 1 %) | |
Concentración | |
De 5 °C a 25 °C | |
6,2 gal | |
70.5 lb. |