Learn More
Decanoato de decil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15545946
Decanoato de decil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15545946
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 15545946
Marca: Thermo Scientific Acros 457115000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1654-86-0
Fórmula molecular C20H40O2
Peso molecular (g/mol) 312.54
Clave InChI XAKXZZPEUKNHMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decanoic acid, decyl ester, decanoic acid decyl ester, unii-b88b7acl5l, b88b7acl5l, n-capric acid n-decyl ester, capryl caprate, acmc-209dsk, decanoic acid, decylester
PubChem CID 74247
Nombre IUPAC decanoato de decil
SMILES CCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Decyl decanoate
Densidad 0.8590g/mL
Punto de ebullición 174.0°C (2.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula lineal CH3(CH2)8CO2(CH2)9CH3
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 0.859
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.54
Porcentaje de pureza 98%
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Decanoato de decil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.