Learn More
Buerkle™ Bandeja fotográfica profunda sin gradilla inferior
Código de producto. 10530692 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
260 x 340 x 85 mm
330 x 390 x 100 mm
430 x 530 x 105 mm
520 x 610 x 110 mm
630 x 730 x 110 mm
Color:
Blanco
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10530692
Marca: Buerkle™ 42072018
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas bandejas para usos universales de laboratorio o almacenamiento. La bandeja fotográfica profunda Buerkle™ sin gradillas inferiores se ha fabricado con PVC de alta calidad y está disponible en modelos con profundidad o huecos en 3 colores atractivos y muy brillantes: blanco, rojo y negro.
  • PVC
  • Lados gruesos, a prueba de roturas
  • Resistente a ácidos y álcalis
  • El líquido se puede verter fácilmente desde los bordes de la bandeja
  • No es adecuada para armarios o lavavajillas con control de temperatura
  • Resistente a temperaturas de -30 a +60 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 260 x 340 x 85 mm
Color Rojo
Altura (métrico) 85 mm
Longitud (métrico) 190 mm (base interior), 260 mm (base exterior)
Material PVC
Tipo Bandeja fotográfica
Anchura (métrico) 260 mm (base interior), 340 mm (base exterior)
Altura (imperial) 3,34 in
Forma Rectangulares