Learn More
Buerkle™ Bandeja fotográfica profunda sin gradilla inferior
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
260 x 340 x 85 mm
330 x 390 x 100 mm
430 x 530 x 105 mm
520 x 610 x 110 mm
630 x 730 x 110 mm
Color:
Blanco
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- PVC
- Lados gruesos, a prueba de roturas
- Resistente a ácidos y álcalis
- El líquido se puede verter fácilmente desde los bordes de la bandeja
- No es adecuada para armarios o lavavajillas con control de temperatura
- Resistente a temperaturas de -30 a +60 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 330 x 390 x 100 mm |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Longitud (métrico) | 330 mm |
| Material | PVC |
| Tipo | Bandeja fotográfica |
| Anchura (métrico) | 390 mm |
| Altura (imperial) | 3,93 in |