Learn More
Metro™ Carros de uso general con reborde pronunciado
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
831 x 546 x 1041 mm
984 x 685 x 1041 mm
984 x 685 x 1041 mm
N.º de estantes:
2
3
Color:
Azul
Gris
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Bandeja central regulable en altura
- Ruedecillas φ 10cm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad del estante (métrico) | 68 kg |
| Tipo de producto | Laboratory/Utility Cart |
| Certificaciones/conformidad | NSF |
| Color | Azul |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 984 x 685 x 1041 mm |
| N.º de ruedas giratorias | 4 |
| N.º de estantes | 3 |