Learn More
Metro™ Carros de uso general con reborde pronunciado
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
831 x 546 x 1041 mm
984 x 685 x 1041 mm
984 x 685 x 1041 mm
N.º de estantes:
2
3
Color:
Azul
Gris
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Máxima limpieza: las superficies lisas están diseñadas para resistir la tinción y limpiar fácilmente
- Estantes a prueba de corrosión: el estante de polímero nunca se corroe
- Contiene derrames: los estantes tienen un borde de 70 mm de profundidad para contener productos o derrames.
- Disponible en cuatro colores: gris, azul, negro o con Microban™ protección de productos en azul pizarra
- La estética atractiva permite su uso en una variedad de aplicaciones
- Construcción robusta: cada estante puede contener hasta 68 kg; cada unidad puede contener hasta 181 kg.
- Fácil de ajustar: el estante central opcional se ajusta en incrementos de 25 mm.
- Mango ergonómico, diseñado para un uso sencillo
- Fácil montaje sin herramientas
- Disponible en modelos de 2 y 3 estantes
- La protección Microban inhibe el crecimiento de bacterias, moho y hongos que causan olores, manchas y degradación del producto
- Los estantes están fabricados de poliuretano moldeado por inyección con postes cromados
- Los carros se mueven con cuatro ruedas giratorias / de tubo termoplásticas y resistentes a marcas de 102 mm de diámetro.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad del estante (métrico) | 68 kg |
| Tipo de producto | Carro de laboratorio/uso general |
| Certificaciones/conformidad | NSF |
| Color | Gris |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 831 x 546 x 1041 mm |
| N.º de ruedas giratorias | 4 |
| N.º de estantes | 3 |