Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 1215576-01-4 |
| Densidad | 1 g/cm3 |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | C12D10H7NO |
| Número MDL | MFCD28118921 |
| Punto de ebullición | 110°C |
| Industry Type | ACARICIDAS E INSECTICIDAS |
| Peso molecular (g/mol) | 201.33 |
| Cantidad | 10 mg |
| Mostrar más |