Learn More
Ohaus™ Báscula de sobremesa económica Defender™ 2000-D24P
Código de producto. 15606705 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
150 g
300 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15606705
Marca: Ohaus™ 30235947
Báscula de sobremesa fiable, precisa y duradera a un precio asequible.
  • Diseño industrial resistente que puede soportar los rigores del pesaje industrial
  • La pantalla LED roja de fácil lectura se puede ver en condiciones de poca iluminación
  • Capacidades de alimentación versátiles que proporcionan un funcionamiento sin restricciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 80 horas con batería recargable
Tipo de conexión RS232 (disponible como accesorio)
Estructura Indicador ABS, plataforma de acero inoxidable de grado 430 con estructura tubular de acero pintado, celda de carga de aluminio IP65
Capacidad 300 g
Tipo de pantalla LED rojo
Legibilidad 50,000000 g
Incluye Adaptador de CA (incluido); batería recargable (incluida)
Material Indicador ABS, plataforma de acero inoxidable de grado 430 con estructura tubular de acero pintado, celda de carga de aluminio IP65
Modelo D24PE300FX
Dimensiones (L x An) 712,00 x 500,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 712,00 x 500,00 x 940,000 mm
Longitud (métrico) 712,00 mm
Longitud de la cubeta (métrico) 600 mm
Anchura (métrico) 500,00 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 500 mm
Altura (métrico) 940,000 mm
Fondo (métrico) 712,00 mm
Requisitos eléctricos Adaptador de CA (incluido); batería recargable (incluida)