Learn More
OHAUS™ Báscula de sobremesa Defender™ 3000 - I-D33
La báscula modular más popular para necesidades industriales básicas
Marca: OHAUS™ 30684766
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los resultados se muestran claramente mediante el visor LCD grande, retroiluminado y brillante.
- En el modo de control de peso de la pantalla cambia de color (amarillo/verde/rojo) para alertar cuando se encuentra dentro del intervalo de peso deseado.
- Esta escala industrial cuenta con una plataforma de acero inoxidable 304, un bastidor tubular de acero con revestimiento de polvo y una celda de carga de aluminio.
- El indicador incluye una carcasa de acero inoxidable y un soporte de montaje.
- Incluye software para recuento de piezas, control de peso y totalización.
- Incluye RS232 con dispositivo USB opcional o Ethernet para impresión o conectividad de datos.
Especificaciones
100 horas con batería recargable; 360 horas con baterías desechables | |
RS232 estándar y dispositivo USB opcional o Ethernet | |
150 kg | |
650 x 500 mm | |
D33P150B1X5 | |
Pesaje, control de peso, recuento, totalización. | |
26,2 kg |
6 baterías C (LR14) (no incluidas); adaptador de CA (incluido); batería recargable (no incluida) | |
Indicador de plástico ABS, plataforma de acero inoxidable 304, bastidor tubular de acero con revestimiento de polvo, celda de carga de aluminio, patas de caucho ajustables antideslizantes | |
LCD de 7 segmentos con retroiluminación multicolor | |
20 g | |
De -10 °C a +40 °C, 85 % HR, sin condensación | |
941 x 500 x 150 mm |