Learn More
Ohaus™ Báscula de sobremesa económica Defender serie 3000
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Modelo:
D31P150BL
D31P150BX
D31P300BX
D31P30BR
D31P60BL
D31P60BR
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD)
- Adaptador de CA (incluido) o batería recargable (incluida)
- Puerto de comunicaciones de fácil acceso con interfaz RS232 (incluida)
- Indicador de ABS con tapa trasera reversible, columna de acero pintado y soporte de pared, plataforma de acero inoxidable de grado 304 con bastidor tubular de acero pintado, celda de carga de aluminio IP67, patas de acero inoxidable autoajustables con tapones de caucho extraíbles
- Protección contra sobrecarga del 125 %
Especificaciones
Especificaciones
| Interfaz de automatización | RS232C bidireccional |
| Batería, tipo | Batería interna sellada de ácido de plomo recargable |
| Calibración | 5 kg/lb a 100 % |
| Certificaciones/conformidad | NTEP |
| Tipo de conexión | Célula de carga |
| Estructura | Plataforma de acero inoxidable 304, celda de carga de aluminio IP67, así como estructura tubular, columna y estructura del indicador pintados |
| Capacidad | 300 kg |
| Tipo de pantalla | LCD con LED |
| Legibilidad | 50 g |
| Tipo de teclado | Mecánicas |
| Mostrar más |