Learn More
OHAUS™ Acero inoxidable Defender™ 3000
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
60 kg
150 kg
Modelo:
D32XW150VL-EU
D32XW60VL-EU
D32XW60VR-EU
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El indicador de acero inoxidable NEMA 4X/IP66 está fabricado para soportar elementos industriales resistentes.
- La batería recargable de 58 horas ofrece un funcionamiento continuo para operaciones de varios días.
- Construcción duradera con una plataforma de acero inoxidable 304, estructura tubular de acero inoxidable, columna y soporte indicador, y célula de carga de acero inoxidable IP67.
- La pantalla de fácil lectura y el modo de recuento básico permiten un funcionamiento sencillo en aplicaciones industriales básicas cotidianas.
- Se ofrecen con certificados tipo NTEP o OIML/EC (según la región)
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 58 horas con batería recargable |
| Tipo de conexión | Puerto de comunicaciones de fácil acceso con interfaz RS232 (incluida) |
| Estructura | Indicador de acero inoxidable IP65 con cubierta frontal con bisagras y orificios de montaje de cáncamo, columna de acero inoxidable y soporte de pared, plataforma de acero inoxidable de grado 304 con bastidor tubular de acero, celda de carga de acero inoxidable IP67 |
| Capacidad | 60 kg |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
| Legibilidad | 10,000000 g |
| Modelo | D32XW60VL-EU |
| Clase de protección | Indicador de acero inoxidable IP 65, NEMA 4X, IP65 con cubierta frontal con bisagras y orificios de montaje de cáncamo, célula de carga de acero inoxidable IP67 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -10 °C a +40 °C |
| Modos de pesaje | Gramo, kilogramo, onza, libra, libra:onza |
| Mostrar más |