Learn More
Ohaus™ Báscula de plataforma de almacenamiento Defender 3000
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Modelo:
D31XW300VX-EU
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Estructura | Acero inoxidable con IP66 Plataforma de acero inoxidable |
| Capacidad | 300 kg |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Legibilidad | 50 g |
| Modelo | D31XW300VX-EU |
| Clase de protección | IP67 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -10 °C a +40 °C |
| Tipo | Báscula de plataforma de almacenamiento Defender™ |