Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 Bench Scale, Models TD52P QR
Equipada con funciones avanzadas como salida de impresión de máxima configurabilidad, salida de datos GMP/GLP, gestión de bibliotecas/usuarios y múltiples opciones de conectividad, la serie Defender 5000 está diseñada para simplificar las exigentes aplica
840.00€ - 935.00€
Especificaciones
Duración de la batería | 20 horas con batería recargable |
---|---|
Tipo de conexión | Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen RS232 y ranura Micro SD (incluida), segundo RS232/RS485/dispositivo USD, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discreta y salida analógica (se venden por separado como accesorios); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real |
Estructura | Indicador de plástico (TD52A) ABS, plataforma de acero inoxidable de grado 304 con bastidor de acero con revestimiento en polvo arena gris, célula de carga de aluminio, patas de goma ajustables antideslizantes |
Tipo de pantalla | LCD retroiluminada, 256 x 80 píxeles |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -10 °C a +40 °C |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15918555
|
OHAUS™
30461545 |
D52P6RQDR1-M |
935.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15928555
|
OHAUS™
30461546 |
D52P15RQDR1-M |
935.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15948445
|
OHAUS™
30424312 |
D52P6RQDR1 |
840.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15958445
|
OHAUS™
30424313 |
D52P15RQDR1 |
840.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Modelo amigable con un teclado fácil de usar, una gran pantalla retroiluminada y mensajes de texto en pantalla que le guiarán a través de la operación.
- Construcción duradera con plataforma de acero inoxidable, marco de acero con recubrimie
Especificaciones
20 horas con batería recargable | |
Indicador de plástico (TD52A) ABS, plataforma de acero inoxidable de grado 304 con bastidor de acero con revestimiento en polvo arena gris, célula de carga de aluminio, patas de goma ajustables antideslizantes | |
De -10 °C a +40 °C | |
9,600 kg |
Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen RS232 y ranura Micro SD (incluida), segundo RS232/RS485/dispositivo USD, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discreta y salida analógica (se venden por separado como accesorios); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real | |
LCD retroiluminada, 256 x 80 píxeles | |
442 x 305 x 574 mm |