Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 Bench Scale, Models TD52P QX
Equipada con funciones avanzadas como salida de impresión de máxima configurabilidad, salida de datos GMP/GLP, gestión de bibliotecas/usuarios y múltiples opciones de conectividad, la serie Defender 5000 está diseñada para simplificar las exigentes aplica
Marca: OHAUS™ 30461550
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Modelo intuitivo con un teclado fácil de usar, gran pantalla retroiluminada y mensajes en pantalla de texto sin formato que le guiarán durante el manejo.
- Fabricación robusta con plataforma de acero inoxidable, bastidor de acero con revestimiento en polvo arena gris y célula de carga de aluminio.
- Defender cumple los requisitos NTEP/Measurement Canada o las homologaciones de tipo OIML/EC (según la región).
- Incluye modos industriales habituales y admite una biblioteca de 50000 elementos con 1000 perfiles de usuario para facilitar la gestión de datos.
- Incluye GMP/GLP con fecha/hora para la trazabilidad de los resultados.
Especificaciones
20 horas con batería recargable | |
Indicador de plástico (TD52A) ABS, plataforma de acero inoxidable de grado 304 con bastidor de acero con revestimiento en polvo arena gris, célula de carga de aluminio, patas de goma ajustables antideslizantes | |
LCD retroiluminada, 256 x 80 píxeles | |
D52P60RQDX2-M | |
Gramo, kilogramo, toneladas métricas | |
24,400 kg |
Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen RS232 y ranura Micro SD (incluida), segundo RS232/RS485/dispositivo USD, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discreta y salida analógica (se venden por separado como accesorios); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real | |
30,00 kg, 60,00 kg | |
10,000000 g, 20,000000 g | |
De -10 °C a +40 °C | |
665 x 500 x 903 mm |