Learn More
OHAUS™ Báscula de sobremesa Defender™ 5000 - D52, modelos TD52XW RTV
Código de producto. 15988505 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Modelo:
D52XW150RTDV3-EU
D52XW150RTDV3-M
D52XW300RTDV3-EU
D52XW300RTDV3-M
D52XW600RTDV3-EU
D52XW600RTDV3-M
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. 15988505
Marca: OHAUS™ 30444814
La báscula de sobremesa multifuncional OHAUS™ de la serie Defender™ 5000 es ideal para una gran variedad de aplicaciones. De fabricación robusta y equipada con funciones avanzadas como salida de impresión de máxima configurabilidad, salida de datos GMP/GLP, gestión de biblioteca/usuario y múltiples opciones de conectividad.
  • Modelo intuitivo con un teclado fácil de usar, gran pantalla retroiluminada y mensajes en pantalla de texto sin formato que le guiarán durante el manejo.
  • Fabricación robusta con plataforma de acero inoxidable, bastidor de acero con revestimiento en polvo arena gris y célula de carga de aluminio.
  • Defender cumple los requisitos NTEP/Measurement Canada o las homologaciones de tipo OIML/EC (según la región).
  • Incluye modos industriales habituales y admite una biblioteca de 50000 elementos con 1000 perfiles de usuario para facilitar la gestión de datos.
  • Incluye GMP/GLP con fecha/hora para la trazabilidad de los resultados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 20 horas con batería recargable
Tipo de conexión Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen RS232 y ranura Micro SD (incluida), segundo RS232/RS485/dispositivo USD, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discreta y salida analógica (se venden por separado como accesorios); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real
Estructura Indicador de acero inoxidable (TD52 XW), plataforma de acero inoxidable de grado 304 con bastidor de acero con revestimiento en polvo arena gris, célula de carga de aluminio, patas de goma ajustables antideslizantes
Capacidad 60,00 kg, 150,00 kg
Tipo de pantalla LCD retroiluminada, 256 x 80 píxeles
Legibilidad 5,000000 g, 10,000000 g
Modelo D52XW150RTDV3-EU
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Modos de pesaje Unidad personalizada, gramo, kilogramo, toneladas métricas, onza, libra, libra:onza, tonelada
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 963 x 600 x 1234 mm
Peso (métrico) 48,000 kg