Learn More
OHAUS™ Base de la serie Defender™ 5000 R
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
15,00 kg, 30,00 kg
150,00 kg, 300,00 kg
3,00 kg, 6,00 kg
30,00 kg, 60,00 kg
300,00 kg, 600,00 kg
6,00 kg, 15,00 kg
60,00 kg, 150,00 kg
Modelo:
D150RQDV
D150RQDX
D150RTDV
D15RQDL
D15RQDR
D300RQDV
D300RTDV
D30RQDL
D600RTDV
D60RQDL
D60RQDV
D60RQDX
D6RQDR
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Descripción
- La serie R cuenta con una plataforma de acero inoxidable, bastidor de acero con revestimiento en polvo y célula de carga aluminio para soportar entornos industriales hostiles.
- Las bases Defender 5000 están equipadas con un cable EasyConnect, que permite la configuración instantánea con indicadores Defender 5000 (TD52), acelerando así la instalación.
- Las bases Defender 5000 cuentan con certificación NTEP y están aprobadas por Measurement Canada.
- Estas bases también cuentan con homologación tipo OIML y EC, lo que las hace ideales para uso comercial.
Especificaciones
Especificaciones
| Estructura | Plataforma de acero inoxidable de grado 304, bastidor de acero con revestimiento en polvo gris arena, célula de carga de aluminio, patas de goma ajustables antideslizantes, indicador de nivel |
| Capacidad | 30,00 kg, 60,00 kg |
| Legibilidad | 2,000000 g, 5,000000 g |
| Modelo | D60RQDV |
| Clase de protección | IP67 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -10 °C a +40 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 633 x 610 x 130 mm |
| Peso (métrico) | 31,000 kg |