Learn More
OHAUS™ Base de la serie Defender™ 5000 R
Código de producto. 15938425 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
15,00 kg, 30,00 kg
150,00 kg, 300,00 kg
3,00 kg, 6,00 kg
30,00 kg, 60,00 kg
300,00 kg, 600,00 kg
6,00 kg, 15,00 kg
60,00 kg, 150,00 kg
Modelo:
D150RQDV
D150RQDX
D150RTDV
D15RQDL
D15RQDR
D300RQDV
D300RTDV
D30RQDL
D600RTDV
D60RQDL
D60RQDV
D60RQDX
D6RQDR
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. 15938425
Marca: OHAUS™ 30419617
La base de la serie Defender™ 5000 R OHAUS™ ofrece durabilidad para aplicaciones industriales exigentes. La serie R cuenta con células de carga de punto único con protección frente a humedad, fabricación en acero con revestimiento en polvo, patas de goma ajustables antideslizantes, platos de báscula de acero inoxidable extraíbles y burbujas de nivelación.
  • La serie R cuenta con una plataforma de acero inoxidable, bastidor de acero con revestimiento en polvo y célula de carga aluminio para soportar entornos industriales hostiles.
  • Las bases Defender 5000 están equipadas con un cable EasyConnect, que permite la configuración instantánea con indicadores Defender 5000 (TD52), acelerando así la instalación.
  • Las bases Defender 5000 cuentan con certificación NTEP y están aprobadas por Measurement Canada.
  • Estas bases también cuentan con homologación tipo OIML y EC, lo que las hace ideales para uso comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estructura Plataforma de acero inoxidable de grado 304, bastidor de acero con revestimiento en polvo gris arena, célula de carga de aluminio, patas de goma ajustables antideslizantes, indicador de nivel
Capacidad 60,00 kg, 150,00 kg
Legibilidad 5,000000 g, 10,000000 g
Modelo D150RQDV
Clase de protección IP67
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 633 x 610 x 130 mm
Peso (métrico) 31,000 kg