Learn More
OHAUS™ Base de la serie Defender™ 5000 W
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
15,00 kg
15,00 kg, 30,00 kg
150,00 kg
150,00 kg, 300,00 kg
3,00 kg, 6,00 kg
30,00 kg
30,00 kg, 60,00 kg
300,00 kg, 600,00 kg
6,00 kg, 15,00 kg
60,00 kg
60,00 kg, 150,00 kg
Modelo:
D150WQDV
D150WQDX
D150WQV
D150WQX
D150WTDV
D15WQDL
D15WQDR
D15WQL
D15WQR
D300WQDV
D300WTDV
D30WQDL
D30WQL
D600WTDV
D60WQDL
D60WQDV
D60WQDX
D60WQL
D60WQV
D60WQX
D6WQDR
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Descripción
- La serie W cuenta con una plataforma de acero inoxidable, bastidor y célula de carga IP67 para soportar entornos industriales hostiles.
- Las bases Defender 5000 están equipadas con un cable EasyConnect, que permite la configuración instantánea con indicadores Defender 5000 (TD52), acelerando así la instalación.
- Las bases Defender 5000 cuentan con certificación NTEP y están aprobadas por Measurement Canada.
- Estas bases también cuentan con homologación tipo OIML y EC, lo que las hace ideales para uso comercial.
Especificaciones
Especificaciones
| Estructura | Plataforma de acero inoxidable de grado 304, bastidor de acero inoxidable, célula de carga IP67, patas de goma ajustables antideslizantes, indicador de nivel |
| Capacidad | 60,00 kg |
| Legibilidad | 5,000000 g |
| Modelo | D60WQV |
| Clase de protección | IP67 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -10 °C a +40 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 633 x 610 x 130 mm |
| Peso (métrico) | 30,930 kg |