Learn More
OHAUS™ Báscula de sobremesa Defender™ 5000 Washdown - D52, modelos TD52XW QX
La báscula de sobremesa multifuncional OHAUS™ de la serie Defender™ 5000 es ideal para una gran variedad de aplicaciones. De fabricación robusta y equipada con funciones avanzadas como salida de impresión de máxima configurabilidad, salida de datos GMP/GLP, gestión de biblioteca/usuario y múltiples opciones de conectividad.
Marca: OHAUS™ 30471134
2025.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Modelo intuitivo con un teclado fácil de usar, gran pantalla retroiluminada y mensajes en pantalla de texto sin formato que le guiarán durante el manejo.
- Fabricación robusta con plataforma de acero inoxidable, bastidor, célula de carga IP67 e indicador IP68.
- Defender cumple los requisitos NTEP/Measurement Canada o las homologaciones de tipo OIML/EC (según la región).
- Incluye modos industriales habituales y admite una biblioteca de 50 000 elementos con 1000 perfiles de usuario para facilitar la gestión de datos.
- Incluye GMP/GLP con fecha/hora para la trazabilidad de los resultados.
Especificaciones
20 horas con batería recargable | |
Plataforma y bastidor de acero inoxidable de grado 304, indicador de acero inoxidable IP68, célula de carga IP67, patas de goma ajustables antideslizantes | |
LCD retroiluminada, 256 x 80 píxeles | |
D52XW60WQX7-EU | |
De -10 °C a +40 °C | |
665 x 500 x 934 mm |
Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen RS232 y ranura Micro SD (incluida), segundo RS232/RS485/dispositivo USD, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discreta y salida analógica (se venden por separado como accesorios); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real | |
60,00 kg | |
5,000000 g | |
Indicador IP68 de acero inoxidable, célula de carga IP67 | |
Unidad personalizada, gramo, kilogramo, toneladas métricas, onza, libra, libra:onza, tonelada | |
23,200 kg |