Learn More
Fisherbrand™ Cartuchos de desionización
Purifique agua con cartuchos de un solo uso. Los cartuchos de desionización Fisherbrand™ cambian de color cuando se detecta saturación.
76.80€ - 167.67€
Especificaciones
Capacidad | Depende de la calidad de la entrada de agua |
---|---|
Caudal | 20 l/h |
Tipo de resina | Intercambiador de iones |
Tamaño del filtro | 500 mm |
Presión | 3 bar |
Código de producto | Marca | Indicador de color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Indicador de color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11954159
|
Fisherbrand™
R3 |
El cartucho azul cambia a marrón ocre |
167.67€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11944159
|
Fisherbrand™
U3 |
El cartucho cambia de verde a morado |
76.80€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
- Detecta la saturación por cambio de color
- Conexión directa a la red de agua
- Una amplia gama de cartuchos para cubrir todas las necesidades con coste reducido
- Sin conexión eléctrica
- Un edificio transparente para controlar la saturación de la resina sin medición auxiliar
- Los cartuchos desechables solo contienen resinas nuevas. El nivel de rendimiento es constante y está garantizado
- Cuando se satura la resina, los cartuchos de resina simplemente se desechan
- Las pequeñas dimensiones permiten una instalación sencilla
- Aplicaciones: lavado de instrumental, llenado de circuito de refrigeración, batería, preparación de anticongelante de baterías y radiadores, revelado fotográfico
Especificaciones
Depende de la calidad de la entrada de agua | |
Intercambiador de iones | |
3 bar | |
35 °C | |
Cartuchos |
20 l/h | |
500 mm | |
1 unidad | |
10°C a 35°C |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Cartuchos de desionización