Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos desionizadores
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
B-Pure™
Desionizador Bantam™, B-Pure™
Nanopure
Sistemas de agua Milli-Q Millipore
Sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ o Nanopure™ según se indique
Tipo de resina:
Carbono Super-C
Carbono activado
Carbono extrudido
Eliminación de oxígeno y materia orgánica, ultrapuro, lecho mixto
Fuerte intercambio aniones
Fuerte intercambio aniones poroso
Fuerte intercambio cationes
Fuerte intercambio de iones porosos
Intercambio de iones de doble lecho
Lecho mixto
Lecho mixto eliminación de oxígeno
Lecho mixto, carbono activo
Macrorreticular, carbono activo
Resina de extracción de oxígeno
Ultrapura, eliminación de oxígeno
Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica
Capacidad:
1680 granos
1760 granos
18 927 l (5000 gal.) (como CaCO3)
18 g
2000 gal
275 granos/7570 l (2000 gal)
275 granos/9 g
30 g
3170 granos
365 granos/2000 gal./12 g
455 granos/30 g
5000 gal
550 granos
785 granos /1000 gal.
875 granos
Para utilizar con (aplicación):
Cartucho de gran capacidad; intercambio de iones de doble lecho; tamaño completo
Eliminación de aniones
Eliminación de cationes
Eliminación de materia orgánica
Eliminación de oxígeno
Intercambio iónico, ultrapuro
Oxígeno y desmineralización
Pretratamiento
Pretratamiento de macropure
Resina de eliminación de oxígeno y ultrapura
Ultrapura y eliminación de materia orgánica
Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica
Ultrapuro
Unit Size:
1 PCS
1 unidad
cada uno
Description
Elija entre una amplia gama de cartuchos desionizadores Thermo Scientific™ en función de las necesidades de su aplicación. Estos cartucho se deben utilizar con sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ o Nanopure™ tal como se indica.
- Elección de cartuchos de tamaño completo o medio
Specifications
Specifications
| Capacidad | 550 granos |
| Tipo de resina | Lecho mixto |
| Para utilizar con (aplicación) | Ultrapuro |
| Para utilizar con (equipo) | B-Pure™ |
| Tipo | Eliminación de oxígeno |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction