Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos desionizadores
Elija entre una amplia gama de cartuchos desionizadores Thermo Scientific™ para sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ selectos en función de su aplicación.
Marca: Thermo Scientific™ D8816
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Elija entre una amplia gama de cartuchos desionizadores Thermo Scientific™ en función de las necesidades de su aplicación. Estos cartucho se deben utilizar con sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ o Nanopure™ tal como se indica.
- Elección de cartuchos de tamaño completo o medio
Especificaciones
Cartucho ultrapuro, alta temperatura | |
Ultrapuro | |
Eliminación de oxígeno |
Lecho mixto | |
B-Pure™ |