Learn More
Scotch-Brite™ Almohadillas de limpieza de superficies delicadas 98
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Descripción
- Almohadilla blanca para la limpieza de superficies delicadas
- Ultrasuaves, sin partículas abrasivas
- Fácil de enjuagar/lavar después de su uso
- Perfectas para la limpieza de porcelana, bañeras, lavabos, fregaderos, paredes de azulejos y mucho más
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Almohadilla de limpieza |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 224 x 158 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de superficies delicadas |
| Longitud (métrico) | 224 mm |
| Cantidad | 20 paquete |
| Anchura (métrico) | 158 mm |