Learn More
Scotch-Brite™ Estropajos para superficie delicadas
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Beige, rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Description
- Esponjas de limpieza para superficies delicadas de alta calidad
- Gracias a la suavidad de la esponja, no se rayarán las superficies
- Tamaño práctico para un buen agarre y una excelente durabilidad
- Fácil de enjuagar/lavar después de su uso
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Esponjas |
| Color | Azul |
| Dimensiones (L x An) | 133 x 70 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de superficies delicadas |
| Para utilizar con (equipo) | Mobiliario de oficina |
| Longitud (métrico) | 133 mm |
| Cantidad | 6 paquete |
| Anchura (métrico) | 70 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction