Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 40 x 20 mm
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Fisherbrand™ Delrin™ de 40 x 20 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
25.80€ - 29.02€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Admite | Tubos (de 10 a 18 ml), Tubos (20 mm) |
Material | Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio |
Posiciones | 40 |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12327629
![]() |
Fisherbrand™
HS27513B |
Azul |
27.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15340390
![]() |
Fisherbrand™
HS27513A |
Blanco |
29.02€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15350390
![]() |
Fisherbrand™
HS27513C |
Verde |
25.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15360390
![]() |
Fisherbrand™
HS27513D |
Magenta |
29.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
- Ofrece buena resistencia química y térmica (de - 40 a + 140°C).
- Exclusivas aberturas con forma de lágrima para mayor nivel de retención de los tubos
- Esterilizables en autoclave
- Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Tubos (de 10 a 18 ml), Tubos (20 mm) | |
40 | |
None | |
No estéril | |
1 Ea. | |
100 x 252 x 83 mm | |
3.9 in. | |
9.9 in. | |
3.3 in. |
Esterilizable en autoclave | |
Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio | |
Aberturas en forma de lágrima | |
Yes, When Empty | |
Tubos de ensayo de 10 a 18 ml | |
De -40 °C a +140 °C | |
100 mm | |
252 mm | |
83 mm | |
20 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 40 x 20 mm