Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 24 x 30 mm
Código de producto. p-8259004 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Magenta
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15360400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Fisherbrand™ Delrin™ de 24 x 30 mm son muy resistentes al calor y a los productos químicos
  • Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
  • Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
  • Exclusivas aberturas con forma de lágrima para mayor nivel de retención de los tubos
  • Esterilizables en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
matriz, red, conjunto 3 x 8
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Amarillo
Admite Tubos (de 15 a 50 ml)
Material Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio
Posiciones 24
Forma Rectangular
Estantes 3 Tiers
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 15 a 50 ml
N.º por caja 1
Cantidad Unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 110 x 280 x 85mm
Longitud (métrico) 110 mm
Anchura (métrico) 280 mm
Altura (métrico) 85 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 30 mm