Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 72 x 16 mm
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15310390 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Magenta
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
15310390 Verde cada uno
15330390 Amarillo cada uno
15390380 Blanco cada uno
15300390 Azul cada uno
15320390 Magenta cada uno
5 options
Código de producto. 15310390
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Fisherbrand™ Delrin™ de 72 x 16 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
  • Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
  • Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
  • Exclusivas aberturas con forma de lágrima para mayor nivel de retención de los tubos
  • Esterilizables en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Verde
Admite Tubos (16 mm), Tubos (de 5 a 10 ml)
Material Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio
Posiciones 72
Forma Aberturas en forma de lágrima
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 5 a 10 ml
N.º por caja 1
Cantidad Unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 127 x 250 x 70 mm
Longitud (métrico) 127 mm
Longitud (imperial) 5 in
Anchura (imperial) 9.8 in.
Altura (imperial) 2,8 in
Diámetro de la abertura (métrico) 16 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Estantes 2 Tiers
Altura (métrico) 70 mm
matriz, red, conjunto 6 x 12
Anchura (métrico) 250 mm