Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Delrin™, 20 x 20 mm
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Magenta
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
- Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
- Esterilizables en autoclave
- Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
| matriz, red, conjunto | 5 x 4 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Magenta |
| Admite | Tubos (de 10 a 18 ml), Tubos (20 mm) |
| Material | Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio |
| Posiciones | 20 |
| Forma | Aberturas en forma de lágrima |
| Estantes | 2 Tiers |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Mostrar más |